Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5707-1G PC5707-5G PC5707-10G
APOSPC5707-1GEA 53.27 EUR
APOSPC5707-1G APOSPC5707-5G APOSPC5707-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄F₄O₂
Mw: 196.1
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115893
Číslo CAS: 886498-03-9
OSN: 1760
ADR: 8 II