Tlačiť
1-(Difluoromethyl)-4-nitro-benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrobenzal fluoride
PC57047-1G PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA 83.03 EUR
APOSPC57047-1G APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitro-benzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Teplota varu: 80…84 °C/1,5mmHg
Teplota tavenia: 21…26 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16659620
Číslo CAS: 29848-57-5