Tlačiť
2-(3-Fluorophenyl)ethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5701-1G PC5701-25G PC5701-5G PC5701-100G
APOSPC5701-1GEA 16.73 EUR
APOSPC5701-1G APOSPC5701-25G APOSPC5701-5G APOSPC5701-100G
2-(3-Fluorophenyl)ethanol 98%
2-(3-Fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉FO
Teplota varu: 90 °C/3mmHg
Hustota: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045998
Číslo CAS: 52059-53-7