Tlačiť
Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5692-5G PC5692-100MG PC5692-1G PC5692-10G
APOSPC5692-5GEA 297.23 EUR
APOSPC5692-5G APOSPC5692-100MG APOSPC5692-1G APOSPC5692-10G
Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Pentafluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇F₅NS
Teplota varu: 109…110 °C/35mmHg
Hustota: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041042
Číslo CAS: 35923-79-6
EINECS: 252-791-9
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III