Tlačiť
3,4-Difluorobenzylamine 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56852-100G PC56852-25G
APOSPC56852-100GEA 164.46 EUR
APOSPC56852-100G APOSPC56852-25G
3,4-Difluorobenzylamine 94%
3,4-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Mw: 143.14
Teplota varu: 174
Teplota tavenia: 31
Hustota: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010145
Číslo CAS: 72235-53-1
OSN: 2735
ADR: 8 III