Tlačiť
5-Fluorosalicylaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC5683-100G PC5683-25G PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA 198.96 EUR
APOSPC5683-100G APOSPC5683-25G APOSPC5683-5G
5-Fluorosalicylaldehyde
5-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Teplota varu: 56 °C/0,75mmHg
Teplota tavenia: 82…85 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01090997
Číslo CAS: 347-54-6