Tlačiť
Cobalt(III) fluoride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cobaltic fluoride, Cobalt trifluoride
PC5678-100G PC5678-25G PC5678-5G
APOSPC5678-100GEA 258.36 EUR
APOSPC5678-100G APOSPC5678-25G APOSPC5678-5G
Cobalt(III) fluoride 99%
Cobalt(III) fluoride
Hard fluorinating agent. Replaces organic hydrogen with fluorine, J. Appl. Chem., 1952, 127.
Vzorec: CoF₃
Mw: 115.93
Teplota tavenia: 927
Hustota: 3.88 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010942
Číslo CAS: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
OSN: 3084
ADR: 8+5.1 II
Merck Index: 12,02491