Tlačiť
3,5-Difluorothiophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluorobenzenethiol, 3,5-Difluorobenzene-1-thiol, 1,3-Difluoro-5-mercaptobenzene
PC5677-1G PC5677-25G PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA 26.55 EUR
APOSPC5677-1G APOSPC5677-25G APOSPC5677-5G
3,5-Difluorothiophenol
3,5-Difluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄F₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06201795
Číslo CAS: 99389-26-1
OSN: 1993
ADR: 3,III