Tlačiť
4-Bromo-2-fluorotoluene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
PC56731-100G PC56731-1KG PC56731-500G
APOSPC56731-100GEA 29.8 EUR
APOSPC56731-100G APOSPC56731-1KG APOSPC56731-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 95%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Mw: 189.03
Teplota varu: 68
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013551
Číslo CAS: 51436-99-8