Tlačiť
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5672-25G PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA 54.88 EUR
APOSPC5672-25G APOSPC5672-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆FNO₃
Mw: 183.14
Teplota varu: 118…120 °C/0.8mmHg
Teplota tavenia: 47…51 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00115369
Číslo CAS: 400-93-1