Tlačiť
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5670-5G PC5670-1G
APOSPC5670-5GEA 23.35 EUR
APOSPC5670-5G APOSPC5670-1G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₅F₅O
Teplota varu: 68…70 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 32…34 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004510
Číslo CAS: 830-50-2
EINECS: 212-597-7