Tlačiť
4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5657-1G PC5657-25G PC5657-5G
APOSPC5657-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5657-1G APOSPC5657-25G APOSPC5657-5G
4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
4-Chloro-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660242
Číslo CAS: 164790-68-5
OSN: 3261
ADR: 8,III