Tlačiť
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
PC5655-25G PC5655-5G
APOSPC5655-25GEA 58.08 EUR
APOSPC5655-25G APOSPC5655-5G
3-Fluoro-p-anisaldehyde
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota varu: 129…132 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 34…35 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003349
Číslo CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3