Tlačiť
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
PC5652-100G PC5652-500G
APOSPC5652-100GEA 38.17 EUR
APOSPC5652-100G APOSPC5652-500G
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 90%
(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 235 °C
Hustota: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001897
Číslo CAS: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III