(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
PC5650-25G
PC5650-5G
PC5650-1G
APOSPC5650-25GEA
622.14
EUR
APOSPC5650-25G
APOSPC5650-5G
APOSPC5650-1G
(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₃F₅O₂ Teplota tavenia: 107…110 °C Teplota vzplanutia: 96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004316 Číslo CAS: 653-21-4 EINECS: 211-497-0 |