Tlačiť
(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
PC5650-25G PC5650-5G PC5650-1G
APOSPC5650-25GEA 622.14 EUR
APOSPC5650-25G APOSPC5650-5G APOSPC5650-1G
(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Teplota tavenia: 107…110 °C
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004316
Číslo CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0