Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5641-100G PC5641-25G PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA 150.02 EUR
APOSPC5641-100G APOSPC5641-25G APOSPC5641-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
Teplota tavenia: 162…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151854
Číslo CAS: 1423-26-3