Tlačiť
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(4,4'-Difluorodiphenylmethyl)piperazine, 1-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, 4,4-Difluorobenzhydrylpiperazine
PC5636-100G PC5636-25G PC5636-5G
APOSPC5636-100GEA 166.06 EUR
APOSPC5636-100G APOSPC5636-25G APOSPC5636-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Vzorec: C₁₇H₁₈F₂N₂
Teplota varu: 130 °C
Teplota tavenia: 88…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038660
Číslo CAS: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III