Tlačiť
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.140 g/mol
Teplota varu: 115 °C/35mmHg
Teplota tavenia: 80…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320770
Číslo CAS: 447-43-8