Tlačiť
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56322-1G PC56322-250MG PC56322-5G
APOSPC56322-1GEA 132.59 EUR
APOSPC56322-1G APOSPC56322-250MG APOSPC56322-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Mw: 234.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11845913
Číslo CAS: 1160574-68-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III