Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC5632-1G PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5632-1G APOSPC5632-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
Teplota tavenia: 198…203 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153196
Číslo CAS: 1701-18-4