Tlačiť
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5628-1G PC5628-25G PC5628-5G
APOSPC5628-1GEA 41.72 EUR
APOSPC5628-1G APOSPC5628-25G APOSPC5628-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
Vzorec: C₁₄H₁₄F₈O₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00078359
Číslo CAS: 66818-54-0