Tlačiť
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC56254-1G PC56254-5G PC56254-10G PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA 24.91 EUR
APOSPC56254-1G APOSPC56254-5G APOSPC56254-10G APOSPC56254-25G
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₄F₄O₂S
Mw: 228.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09971596
Číslo CAS: 2358-41-0