Tlačiť
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5623-1G PC5623-25G PC5623-5G
APOSPC5623-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5623-1G APOSPC5623-25G APOSPC5623-5G
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15
Teplota varu: 88…90 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041006
Číslo CAS: 780-31-4