Tlačiť
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
PC56207-1G PC56207-5G PC56207-250MG
APOSPC56207-1GEA 64.98 EUR
APOSPC56207-1G APOSPC56207-5G APOSPC56207-250MG
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃IO
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10567056
Číslo CAS: 887144-97-0
OSN: 1325
ADR: 4.1,III