Tlačiť
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 34.9 EUR
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂S
Teplota tavenia: 206…208 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094298
Číslo CAS: 105512-79-6