Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5613-25G PC5613-5G PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA 56.48 EUR
APOSPC5613-25G APOSPC5613-5G APOSPC5613-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Mw: 208.57
Teplota varu: 42…44 °C/1.5mmHg
Hustota: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134430
Číslo CAS: 82386-89-8