Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56114-1G PC56114-5G
APOSPC56114-1GEA 76.61 EUR
APOSPC56114-1G APOSPC56114-5G
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO
Teplota tavenia: 95…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16618942
Číslo CAS: 25771-21-5