Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5609-1G PC5609-500MG PC5609-5G PC5609-25G
APOSPC5609-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5609-1G APOSPC5609-500MG APOSPC5609-5G APOSPC5609-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Mw: 189.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236281
Číslo CAS: 240800-45-7
OSN: 3276
ADR: 6.1 III