Tlačiť
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56072-2G PC56072-5G
APOSPC56072-2GEA 233.13 EUR
APOSPC56072-2G APOSPC56072-5G
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Mw: 158.1
Teplota tavenia: 146…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112521
Číslo CAS: 918523-99-6