Tlačiť
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 515.52 EUR
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₂FN₃
Mw: 238.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12914002
Číslo CAS: 1216862-84-8