Tlačiť
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5602-1G PC5602-5G
APOSPC5602-1GEA 91.46 EUR
APOSPC5602-1G APOSPC5602-5G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₅ClF₃N₃O₃
Teplota tavenia: 77…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173866
Číslo CAS: 175137-36-7
OSN: 1759
ADR: 8,III