Tlačiť
Pentafluoroiodoethane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pentafluoroethyliodide, Perfluoroethyl iodide, Iodopentafluoroethane
PC5600-100G PC5600-25G
APOSPC5600-100GEA 426.6 EUR
APOSPC5600-100G APOSPC5600-25G
Pentafluoroiodoethane 98%
Pentafluoroiodoethane
Reagent for introduction of pentafluoroethyl groups into organic molecules: J.O.C., 1987,52, 2481.
Vzorec: C₂F₅I
Mw: 245.92
Teplota varu: 41609 °C
Teplota tavenia: -92
Hustota: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039400
Číslo CAS: 354-64-3
EINECS: 206-566-7
OSN: 3163
ADR: 2.2