Pentafluoroiodoethane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Pentafluoroethyliodide, Perfluoroethyl iodide, Iodopentafluoroethane
PC5600-100G
PC5600-25G
APOSPC5600-100GEA
426.6
EUR
APOSPC5600-100G
APOSPC5600-25G
Pentafluoroiodoethane 98%
Pentafluoroiodoethane
Reagent for introduction of pentafluoroethyl groups into organic molecules: J.O.C., 1987,52, 2481.
Vzorec:
C₂F₅I Mw: 245.92 Teplota varu: 41609 °C Teplota tavenia: -92 Hustota: 2.07 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039400 Číslo CAS: 354-64-3 EINECS: 206-566-7 OSN: 3163 ADR: 2.2 |