Tlačiť
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC5580-5G PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA 150.02 EUR
APOSPC5580-5G APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Hexafluoroisopropyl crotonate
Vzorec: C₇H₆F₆O₂
Teplota varu: 62…63 °C/115mmHg
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093322
Číslo CAS: 135771-94-7