Tlačiť
Bromodifluoroacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5574-100G PC5574-25G PC5574-5G
APOSPC5574-100GEA 158.04 EUR
APOSPC5574-100G APOSPC5574-25G APOSPC5574-5G
Bromodifluoroacetic acid 97%
Bromodifluoroacetic acid
Vzorec: C₂HBrF₂O₂
Teplota varu: 134 °C
Teplota tavenia: 26,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183519
Číslo CAS: 354-08-5
OSN: 3261
ADR: 8,III