Tlačiť
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 391.5 EUR
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene
Vzorec: C₄H₃F₅
Teplota varu: 44350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 374-27-6
OSN: 3161
ADR: 2.1,