Tlačiť
Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methacrylic acid Pentafluorobenzyl ester
PC5555-1G PC5555-25G PC5555-5G
APOSPC5555-1GEA 48.47 EUR
APOSPC5555-1G APOSPC5555-25G APOSPC5555-5G
Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Pentafluorobenzyl methacrylate
Vzorec: C₁₁H₇F₅O₂
Mw: 266.17 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042329
Číslo CAS: 114859-23-3