Tlačiť
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-3,5-difluoroanisole
PC5543-1G PC5543-5G PC5543-10G
APOSPC5543-1GEA 46.47 EUR
APOSPC5543-1G APOSPC5543-5G APOSPC5543-10G
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.14
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115922
Číslo CAS: 151414-47-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III