Tlačiť
3-Fluoro-4-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 26.52 EUR
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluoro-4-iodoaniline
3-Fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
Mw: 237.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774187
Číslo CAS: 656-66-6