Tlačiť
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2,5-difluorobenzoate
PC5541-1G PC5541-25G PC5541-5G PC5541-100G
APOSPC5541-1GEA 16.73 EUR
APOSPC5541-1G APOSPC5541-25G APOSPC5541-5G APOSPC5541-100G
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Methyl-2,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota varu: 202…204 °C
Hustota: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093800
Číslo CAS: 362601-90-9