Tlačiť
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
PC5540-100G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 250.7 EUR
APOSPC5540-100G APOSPC5540-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₃F₅O
Teplota varu: 114…115 °C/60mmHg
Teplota tavenia: 30…32 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004602
Číslo CAS: 440-60-8