Tlačiť
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 24.95 EUR
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Mw: 185.11
Teplota tavenia: 143…147 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862079
Číslo CAS: 385-02-4