Tlačiť
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
PC5536-1G PC5536-5G PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5536-1G APOSPC5536-5G APOSPC5536-25G
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
Mw: 175.9
Teplota tavenia: 228…235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863169
Číslo CAS: 182482-25-3