Tlačiť
Pentafluorobenzoyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5530-100G PC5530-25G
APOSPC5530-100GEA 139.59 EUR
APOSPC5530-100G APOSPC5530-25G
Pentafluorobenzoyl chloride 99%
Pentafluorobenzoyl chloride
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Vzorec: C₇ClF₅O
Teplota varu: 158…159 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000657
Číslo CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
OSN: 3265
ADR: 8,II