Pentafluorobenzoyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5530-100G
PC5530-25G
APOSPC5530-100GEA
139.59
EUR
APOSPC5530-100G
APOSPC5530-25G
Pentafluorobenzoyl chloride 99%
Pentafluorobenzoyl chloride
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Vzorec:
C₇ClF₅O Teplota varu: 158…159 °C Hustota: 1,601 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000657 Číslo CAS: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 OSN: 3265 ADR: 8,II |