Tlačiť
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5505-10G PC5505-5G PC5505-1G
APOSPC5505-10GEA 501.9 EUR
APOSPC5505-10G APOSPC5505-5G APOSPC5505-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832319
Číslo CAS: 119692-41-0