Tlačiť
Pentafluorobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
PC5500-100G PC5500-1KG PC5500-25G
APOSPC5500-100GEA 36.45 EUR
APOSPC5500-100G APOSPC5500-1KG APOSPC5500-25G
Pentafluorobenzoic acid 99%
Pentafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇HF₅O₂
Mw: 212.08
Teplota varu: 219…221 °C
Teplota tavenia: 100…104 °C
Hustota: 1.944 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002406
Číslo CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6