Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 41.66 EUR
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Mw: 250.02
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800708
Číslo CAS: 691877-03-9