Tlačiť
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5485-1G PC5485-5G PC5485-25G
APOSPC5485-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5485-1G APOSPC5485-5G APOSPC5485-25G
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09998181
Číslo CAS: 1031929-20-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III