Tlačiť
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5484-1G PC5484-25G PC5484-5G
APOSPC5484-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5484-1G APOSPC5484-25G APOSPC5484-5G
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Mw: 136.1300 g/mol
Teplota tavenia: 110…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09955451
Číslo CAS: 80517-22-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III