Tlačiť
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC5480-100G PC5480-1G
APOSPC5480-100GEA 0 EUR
APOSPC5480-100G APOSPC5480-1G
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆ClF₅O₂S
Teplota varu: 210…211 °C
Hustota: 1,797 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007427
Číslo CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
OSN: 3265
ADR: 8,II